Learn More
Biscarfentrazona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bipyrazone |
| CAS | 1622908-18-2 |
| Fórmula molecular | C20 H19 F3 N4 O5 S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1,3-Dimethyl-4-[2-(methylsulfonyl)-4-(trifluoromethyl)benzoyl]-1H-pyrazol-5-yl 1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylate, 1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 1,3-dimethyl-4-[2-(methylsulfonyl)-4-(trifluoromethyl)benzoyl]-1H-pyrazol-5-yl ester, Bipyrazone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H19F3N4O5S/c1-10-14(9-26(3)24-10)19(29)32-18-16(11(2)25-27(18)4)17(28)13-7-6-12(20(21,22)23)8-15(13)33(5,30)31/h6-9H,1-5H3 |
| SMILES | Cc1nn(C)cc1C(=O)Oc2c(C(=O)c3ccc(cc3S(=O)(=O)C)C(F)(F)F)c(C)nn2C |
| Nombre IUPAC | 1,3-dimetilpirazol-4-carboxilato de [2,5-dimetil-4-[2-metilsulfonil-4-(trifluorometil)benzoil]pirazol-3-ilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 484.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 484.1028 |