Learn More
Sulfuro de biscarbofurano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Biscarbofuran Sulfide |
| CAS | 50673-14-8 |
| Fórmula molecular | C24 H28 N2 O6 S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Carbosulfan Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H28N2O6S/c1-23(2)13-15-9-7-11-17(19(15)31-23)29-21(27)25(5)33-26(6)22(28)30-18-12-8-10-16-14-24(3,4)32-20(16)18/h7-12H,13-14H2,1-6H3 |
| SMILES | CN(SN(C)C(=O)Oc1cccc2CC(C)(C)Oc12)C(=O)Oc3cccc4CC(C)(C)Oc34 |
| Nombre IUPAC | (2,2-dimetil-3H-1-benzofuran-7-il) N-[(2,2-dimetil-3H-1-benzofuran-7-il)oxicarbonil-metilamino]sulfanil-N-metilcarbamato |
| Peso molecular (g/mol) | 472.554 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 472.167 |