Learn More
Bisbentiamina, TRC
Código de producto. 30132810
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132810 500 mg 500 miligramos
30132865 250 mg 250 miligramos
30005315 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132810 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB411138500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2667-89-2
Fórmula molecular C38H42N8O6S2
Peso molecular (g/mol) 770.92
Sinónimo N,N'-[dithiobis[2-(2-hydroxyethyl)-1-methylvinylene]]bis[N-[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-Formamide dibenzoate (ester) (8CI), N,N’-[dithiobis[2-[2-(benzoyloxy)ethyl]-1-methyl-2,1-ethenediyl]]bis[N-[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-Formamide (9CI), N-[(4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-N-[2-[[2-[[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]formylamino]-1-[2-(benzoyloxy)ethyl]-1-propen-1-yl]dithio]-4-(benzoyloxy)-1-methyl-1-buten-1-yl]formamide, BTDS, Benzoylthiamine disulfide, Beprocin, Beston, Bis(O-benzoylthiamine) disulfide, O-Benzoylthiamine disulfide
Nombre IUPAC [(E)-4-[(4-amino-2-metilpirimidina-5-il)metil-formilamino]-3-[[(E)-2-[(4-amino-2-metilpirimidina-5-il)metil-formilamino]-5-benzoiloxipent-2-en-3-il]dissulfanil]pent-3-enil] benzoato
SMILES C\C(=C(\CCOC(=O)c1ccccc1)/SS\C(=C(/C)\N(Cc2cnc(C)nc2N)C=O)\CCOC(=O)c3ccccc3)\N(Cc4cnc(C)nc4N)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bisbentiamine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C38H42N8O6S2/c1-25(45(23-47)21-31-19-41-27(3)43-35(31)39)33(15-17-51-37(49)29-11-7-5-8-12-29)53-54-34(16-18-52-38(50)30-13-9-6-10-14-30)26(2)46(24-48)22-32-20-42-28(4)44-36(32)40/h5-14,19-20,23-24H,15-18,21-22H2,1-4H3,(H2,39,41,43)(H2,40,42,44)/b33-25+,34-26+
Formula Weight (peso de la fórmula) 770.2669
Porcentaje de pureza >95%