Learn More
Bisantrene, MedChemExpress
Código de producto. 16413208
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16413208 10 mg 10 miligramos
16409756 50 mg 50 miligramos
16402676 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16413208 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100875
MedChemExpress Bisantrene is a highly effective antitumor drug, targets eukaryotic type II topoisomerases.
Bisantrene is a highly effective antitumor drug, targets eukaryotic type II topoisomerases.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bisantrene
Forma física Solid
CAS 78186-34-2
Color Yellow
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H22N8
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo CL216942
Información de solubilidad DMSO : 1 mg/mL (2.51 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.25 mM; ultrasonic and warming and heat to 50°C)
SMILES C12=CC=CC=C1C(/C=N/NC3=NCCN3)=C4C(C=CC=C4)=C2/C=N/NC5=NCCN5
Peso molecular (g/mol) 398.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 398.46
Porcentaje de pureza 95.0%