Learn More
Bisacodilo, Mikromol™
Código de producto. 17912666
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17912666 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 17912666 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0031.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Bisacodilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bisacodyl
CAS 603-50-9
Nombres de analitos o componentes Bisacodyl
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C22 H19 N O4
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 4,4'-(2-Pyridinylmethylene)bisphenol 1,1'-diacetate, 4,4'-(2-Pyridinylmethylene)bisphenol diacetate (ester), 4,4'-(2-Pyridylmethylene)diphenol diacetate (ester), 4,4'-(2-Pyridylmethylene)diphenol diacetate, Bicol, Bis(p-acetoxyphenyl)-2-pyridylmethane, Bisacodyl, Brocalax, Broxalax, Contralax, Correctol Caplets, Correctol Tablets, DAMP, Dulcolan, Dulcolax, Durolax, Endokolat, Eulaxan, Feen-a-Mint Tablets, Fenilaxan, Godalax, Hillcolax, Ivilax, LA96a, Laco, Laxadin, Laxanin N, Laxans, Laxine, Laxorex, NSC 614826, Neolax, Nigalax, Perilax, Prepacol, Pyrilax, SK-Bisacodyl, Sanvacual, Stadalax, Telemin, Theralax, Ulcol, Videx, Zetrax
Fórmula InChI InChI=1S/C22H19NO4/c1-15(24)26-19-10-6-17(7-11-19)22(21-5-3-4-14-23-21)18-8-12-20(13-9-18)27-16(2)25/h3-14,22H,1-2H3
SMILES CC(=O)Oc1ccc(cc1)C(c2ccc(OC(=O)C)cc2)c3ccccn3
Nombre IUPAC acetato de [4-[(4-acetiloxifenil)-piridin-2-ilmetil]fenilo]
Peso molecular (g/mol) 361.39
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 361,1314 g/mol