Learn More
Bisacodilo, LoGiCal
Código de producto. 30462852
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Cantidad:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10 miligramos
Produktkod. Cantidad unitSize
30462852 10 mg 10 miligramos
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30462852 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0031.00
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Bisacodyl
CAS 603-50-9
Nombres de analitos o componentes Bisacodyl
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C22 H19 N O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 4,4'-(2-Pyridinylmethylene)bisphenol 1,1'-diacetate, 4,4'-(2-Pyridinylmethylene)bisphenol diacetate (ester), 4,4'-(2-Pyridylmethylene)diphenol diacetate (ester), 4,4'-(2-Pyridylmethylene)diphenol diacetate, Bicol, Bis(p-acetoxyphenyl)-2-pyridylmethane, Bisacodyl, Brocalax, Broxalax, Contralax, Correctol Caplets, Correctol Tablets, DAMP, Dulcolan, Dulcolax, Durolax, Endokolat, Eulaxan, Feen-a-Mint Tablets, Fenilaxan, Godalax, Hillcolax, Ivilax, LA96a, Laco, Laxadin, Laxanin N, Laxans, Laxine, Laxorex, NSC 614826, Neolax, Nigalax, Perilax, Prepacol, Pyrilax, SK-Bisacodyl, Sanvacual, Stadalax, Telemin, Theralax, Ulcol, Videx, Zetrax
Fórmula InChI InChI=1S/C22H19NO4/c1-15(24)26-19-10-6-17(7-11-19)22(21-5-3-4-14-23-21)18-8-12-20(13-9-18)27-16(2)25/h3-14,22H,1-2H3
Tipo de solución Neat
SMILES CC(=O)Oc1ccc(cc1)C(c2ccc(OC(=O)C)cc2)c3ccccn3
Nombre IUPAC acetato de [4-[(4-acetiloxifenil)-piridin-2-ilmetil]fenilo]
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 361.39
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.1314 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.