Learn More
Bisacodilo 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30315714
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30315714 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30315714 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10645000AL100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bisacodyl
CAS 603-50-9
Nombres de analitos o componentes Bisacodyl
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C22 H19 N O4
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 4,4'-(2-Pyridinylmethylene)bisphenol 1,1'-diacetate, 4,4'-(2-Pyridinylmethylene)bisphenol diacetate (ester), 4,4'-(2-Pyridylmethylene)diphenol diacetate (ester), 4,4'-(2-Pyridylmethylene)diphenol diacetate, Bicol, Bis(p-acetoxyphenyl)-2-pyridylmethane, Bisacodyl, Brocalax, Broxalax, Contralax, Correctol Caplets, Correctol Tablets, DAMP, Dulcolan, Dulcolax, Durolax, Endokolat, Eulaxan, Feen-a-Mint Tablets, Fenilaxan, Godalax, Hillcolax, Ivilax, LA96a, Laco, Laxadin, Laxanin N, Laxans, Laxine, Laxorex, NSC 614826, Neolax, Nigalax, Perilax, Prepacol, Pyrilax, SK-Bisacodyl, Sanvacual, Stadalax, Telemin, Theralax, Ulcol, Videx, Zetrax
Fórmula InChI InChI=1S/C22H19NO4/c1-15(24)26-19-10-6-17(7-11-19)22(21-5-3-4-14-23-21)18-8-12-20(13-9-18)27-16(2)25/h3-14,22H,1-2H3
SMILES CC(=O)Oc1ccc(cc1)C(c2ccc(OC(=O)C)cc2)c3ccccn3
Nombre IUPAC acetato de [4-[(4-acetiloxifenil)-piridin-2-ilmetil]fenilo]
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 361.39
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 361,1314 g/mol