Learn More
Óxido de bisabolol B, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bisabolol Oxide B |
| CAS | 26184-88-3 |
| Fórmula molecular | C15H26O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (2S,5S)-Tetrahydro-alpha,alpha,5-trimethyl-5-[(1S)-4-methyl-3-cyclohexen-1-yl]-2-furanmethanol, (-)-Bisabolol Oxide B, (-)-alpha-Bisabolol Oxide B, Bisabolol Oxide II, alpha-Bisabolol Oxide B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H26O2/c1-11-5-7-12(8-6-11)15(4)10-9-13(17-15)14(2,3)16/h5,12-13,16H,6-10H2,1-4H3/t12-,13+,15+/m1/s1 |
| SMILES | CC1=CC[C@H](CC1)[C@]2(C)CC[C@H](O2)C(C)(C)O |
| Nombre IUPAC | 2-[(2S,5S)-5-metil-5-[(1S)-4-metilciclohex-3-en-1-il]oxolan-2-il]propan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 238.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 238.1933 |