Learn More
α-Bisabolol 1000 μg/mL en isopropanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30313085
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30313085 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30313085 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09010039IP
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Bisabolol
CAS 515-69-5
Nombres de analitos o componentes alpha-Bisabolol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H26 O
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 3-Cyclohexene-1-methanol, α,4-dimethyl-α-(4-methyl-3-penten-1-yl)-, (αR,1R)-rel-, 3-Cyclohexene-1-methanol, α,4-dimethyl-α-(4-methyl-3-pentenyl)-, (R*,R*)-, 3-Cyclohexene-1-methanol, α,4-dimethyl-α-(4-methyl-3-pentenyl)-, (αR,1R)-rel- (9CI), 5-Hepten-2-ol, 6-methyl-2-(4-methyl-3-cyclohexen-1-yl)- (6CI,7CI,8CI), rel-(αR,1R)-α,4-Dimethyl-α-(4-methyl-3-penten-1-yl)-3-cyclohexene-1-methanol, (±)-α-Bisabolol, Bisabolol, Camilol, Dragosantol, Dragosantol 100, Hydagen B, dl-α-Bisabolol, α-Bisabolol
Fórmula InChI InChI=1S/C15H26O/c1-12(2)6-5-11-15(4,16)14-9-7-13(3)8-10-14/h6-7,14,16H,5,8-11H2,1-4H3/t14-,15+/m1/s1
SMILES CC(=CCC[C@](C)(O)[C@H]1CCC(=CC1)C)C
Nombre IUPAC (2S)-6-metil-2-[(1S)-4-metilciclohex-3-en-1-il]hept-5-en-2-ol
Solvent or Matrix Isopropanol
Peso molecular (g/mol) 222.37
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.1984 g/mol