Learn More
Éter bis(vinilsulfonilmetílico), TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Bis(vinylsulfonylmethyl) Ether |
| CAS | 26750-50-5 |
| Fórmula molecular | C6H10O5S2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10O5S2/c1-3-12(7,8)5-11-6-13(9,10)4-2/h3-4H,1-2,5-6H2 |
| SMILES | C=CS(=O)(=O)COCS(=O)(=O)C=C |
| Nombre IUPAC | 1-(etenilsulfonilmetoximetilsulfonil)eteno |
| Peso molecular (g/mol) | 226.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 225.997 |