Learn More
Bis Valaciclovir (~90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis-Valacyclovir |
| CAS | 1356019-51-6 |
| Fórmula molecular | C27 H40 N12 O8 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 2-[[2-[[[9-[2-[(2S)-2-Amino-3-methylbutanoyl]oxyethoxymethyl]-6-oxo-1H-purin-2-yl]amino]methylamino]-6-oxo-1H-purin-9-yl]methoxy]ethyl (2S)-2-amino-3-methylbutanoate, 2,2'-[Methylenebis[imino(6-oxo-1,6-dihydro-9H-purine-9,2-diyl)methyleneoxy]]diethyl Di(L-valinate), Bis-Valaciclovir, Bis-Valacyclovir |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H40N12O8/c1-14(2)16(28)24(42)46-7-5-44-12-38-10-32-18-20(38)34-26(36-22(18)40)30-9-31-27-35-21-19(23(41)37-27)33-11-39(21)13-45-6-8-47-25(43)17(29)15(3)4/h10-11,14-17H,5-9,12-13,28-29H2,1-4H3,(H2,30,34,36,40)(H2,31,35,37,41)/t16-,17-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)[C@H](N)C(=O)OCCOCn1cnc2C(=O)NC(=Nc12)NCNC3=Nc4c(ncn4COCCOC(=O)[C@@H](N)C(C)C)C(=O)N3 |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-amino-3-metilbutanoato de 2-[[2- 9-[2-[(2S)-2-amino-3-metilbutanoil]oxietoximetil]-6-oxo-1H-purin-2-il]amino]metilamino]-6-oxo-1H-purin-9-il]metoxi]etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 660.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 660.3092 |