Learn More
BIS-TRIS, CRT
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | BIS-TRIS |
| CAS | 6976-37-0 |
| Fórmula molecular | C8H19NO5 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Bis-(2-hydroxyethyl)aminotris(hydroxymethyl)methane |
| SMILES | OCCN(CCO)C(CO)(CO)CO |
| Peso molecular (g/mol) | 209.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 209.1263 |