Learn More
BIS-TRIS, CRT
Código de producto. 30348600
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30348600 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30348600 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB5917635G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BIS-TRIS
CAS 6976-37-0
Fórmula molecular C8H19NO5
Cantidad 5 g
Sinónimo Bis-(2-hydroxyethyl)aminotris(hydroxymethyl)methane
SMILES OCCN(CCO)C(CO)(CO)CO
Peso molecular (g/mol) 209.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.1263