Learn More
Melford bis-TRIS Propano
Código de producto. 30018129
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018129 500 g 500 g
30018128 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30018129 Proveedor Melford N.º de proveedor B78000500.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
El producto generalmente se envía dentro de las 24 horas. Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso alimentario o farmacológico.
  • Nombre de la sustancia: 1,3-Bis (TRIS(hidroximetil)metilamino)propano
  • Número CAS: 64431-96-5
  • Fórmulamolecular:C11H26N2O6​
  • Peso molecular: 282,3
Especificaciones
CAS 64431-96-5
Cantidad 500 g
Fórmula molecular C11H26N2O6