Learn More
Thermo Scientific Chemicals Propano BIS-TRIS, solución tampón de 0,2 M, pH 8,5
Código de producto. 15444479
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15444479 250 mL 250 ml
15434479 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15444479 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J62012.AK
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 64431-96-5 | C11H26N2O6 | 282.337 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64431-96-5
Fórmula molecular C11H26N2O6
Peso molecular (g/mol) 282.337
Número MDL MFCD00004689
Clave InChI HHKZCCWKTZRCCL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 125132
ChEBI CHEBI:40947
Nombre IUPAC 2-[3-[[1,3-dihidroxi-2-(hidroximetil)propan-2-il]amino]propilamino]-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
SMILES C(CNC(CO)(CO)CO)CNC(CO)(CO)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BIS-TRIS propane buffer soln.
Concentración Solución de tampón de 0,2 m
pH 8.5
Forma física Líquida
Cantidad 250 mL