Learn More
Bis-TRIS-d19, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis-TRIS-d19 |
| CAS | 352534-93-1 |
| Fórmula molecular | C8 D19 N O5 |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | 1,3-Propane-1,1,3,3-d4-diol-d2, 2-[bis[2-(hydroxy-d)ethyl-1,1,2,2-d4]amino]-2-(hydroxy-d-methyl-d2)- (9 CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H19NO5/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14/h10-14 H,1-7H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,10 D,11 D,12 D,13 D,14 D |
| SMILES | [2 H]OC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N(C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])O[2 H])C(C([2 H])([2 H])O[2 H])(C([2 H])([2 H])O[2 H])C([2 H])([2 H])O[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,1,3,3-tetradeuterio-1,3-dideuteriooxi-2-[dideuterio(deuteriooxi)metil]-N,N-bis(1,1,2,2-tetradeuterio-2-deuteriooxietil)propan-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 228.357 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 228.246 g/mol |
| Mostrar más |