Learn More
Bis-Tris-d14, CRT
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis-TRIS-d19 |
| CAS | 352534-93-1 |
| Fórmula molecular | C8 D19 N O5 |
| Cantidad | 20 mg |
| Sinónimo | 1,3-Propane-1,1,3,3-d4-diol-d2, 2-[bis[2-(hydroxy-d)ethyl-1,1,2,2-d4]amino]-2-(hydroxy-d-methyl-d2)- (9CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H19NO5/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14/h10-14H,1-7H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,10D,11D,12D,13D,14D |
| SMILES | [2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C([2H])([2H])C([2H])([2H])O[2H])C(C([2H])([2H])O[2H])(C([2H])([2H])O[2H])C([2H])([2H])O[2H] |
| Nombre IUPAC | 1,1,3,3-tetradeuterio-1,3-dideuteriooxi-2-[dideuterio(deuteriooxi)metil]-N,N-bis(1,1,2,2-tetradeuterio-2-deuteriooxietil)propan-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 228.357 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 228.246 |