Learn More
BIS-TRIS, CellPURE™, Fisher BioReagents
Código de producto. 10440060
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10440060 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 10440060 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP2941100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BIS-TRIS
Nombre de nota Cell culture tested
CAS 6976-37-0
Punto de fusión 103°C
Color Blanco
pH 8.8 to 9.6
Forma física Polvo/Sólido
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98.0 %
Espectro infrarrojo Conforms to reference
Fórmula molecular C8H19NO5
Envase Frasco de polietileno
Presión de vapor Negligible
Sinónimo 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2′,2″-nitrilotriethanol, 2-Bis(2-hydroxyethyl)amino-2-(hydroxymethyl)-1, 3-propanediol
Información de solubilidad Soluble in water
Clave InChI OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(CO)N(CCO)C(CO)(CO)CO
Nombre IUPAC 2-[bis(2-hidroxietil)amino]-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
Peso molecular (g/mol) 209.242
PubChem CID 81462
ChEBI CHEBI:41250
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.24
Porcentaje de pureza ≥98.0%
Grado CellPURE
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.