Learn More
Bis-Tris, ≥ 99 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11490812 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11490812 25 g
11400822 100 g
11410822 500 g
11420822 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11490812 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219454625
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
CAS: 6976-37-0 | C8H19NO5 | 209.242 g/mol
CAS 6976-37-0
Fórmula molecular C8H19NO5
Peso molecular (g/mol) 209.242
Número MDL MFCD00002853
Clave InChI OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2-bis(Hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol, 2, 2-bis(Hydroxymethyl)-2, 2'
PubChem CID 81462
ChEBI CHEBI:41250
Nombre IUPAC 2-[bis(2-hidroxietil)amino]-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
SMILES C(CO)N(CCO)C(CO)(CO)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis-Tris
Nombre de nota Reactivo de cultivo celular
Color Blanco
Para utilizar con (aplicación) Electroforesis
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 25 g
Tipo de solución Tampón
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.2
Porcentaje de pureza ≥99 %
Grado Cultivo celular
compliance-icons
Nombre del producto
  • Bis-Tris, Cell Culture Reagent
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Bis-Tris