Learn More
bis-Tris, ≥ 99 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11358609 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11358609 1 kg 1 Kg
11328609 25 g -
11338609 100 g 100 g
11348609 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11358609 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210103891
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1355.00€
    1286.25€ / 1 Kg
    Ahorro 68.75€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Muestra un cambio muy pequeño en la constante de disociación con respecto a la temperatura
  • Tampón zwitteriónico
  • Agente tamponador
  • Polvo blanco
CAS 6976-37-0
Fórmula molecular C8H19NO5
Peso molecular (g/mol) 209.242
Clave InChI OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 81462
ChEBI CHEBI:41250
Nombre IUPAC 2-[bis(2-hidroxietil)amino]-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
SMILES C(CO)N(CCO)C(CO)(CO)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material bis-Tris
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 1 kg
Tipo de solución Tampón
Intervalo de porcentaje de ensayo >99%
Sinónimo 2,2-bis(Hydroxymethyl)-2,2',2”-nitrilotriethanol, 2, 2-bis(Hydroxymethyl)-2, 2'
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.2
Porcentaje de pureza ≥99 %
Grado Bioquímica
compliance-icons
Nombre del producto
  • Bis-Tris
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.