Learn More
Bis-Tris, ≥98% (Dry Basis), Ultrapure
Código de producto. 15815098 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15815098 100 g Frasco de plástico 100 g
15825098 500 g Frasco de plástico 500 g
15805268 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15815098 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J12112.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 6976-37-0 | C8H19NO5 | 209.242 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6976-37-0
Fórmula molecular C8H19NO5
Peso molecular (g/mol) 209.242
Número MDL MFCD00002853
Clave InChI OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis[2 to Hydroxyethyl]imino to tris[hydroxymethyl]methane
PubChem CID 81462
ChEBI CHEBI:41250
Nombre IUPAC 2-[bis(2-hidroxietil)amino]-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
SMILES C(CO)N(CCO)C(CO)(CO)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material bis[2-Hydroxyethyl]imino-tris[hydroxymethyl]methane
Punto de fusión 102°C to 105°C
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 100 g
Notas del porcentaje del ensayo Base seca
Fórmula lineal (HOCH2CH2)2NC(CH2OH)3
Envase Frasco de plástico
Beilstein 2205275
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.24
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Bis-Tris, Ultrapure, Thermo Scientific
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Bis-Tris