Specifications
| Nombre del producto químico o material | bis[2-Hydroxyethyl]imino-tris[hydroxymethyl]methane |
| Punto de fusión | 102°C to 105°C |
| Forma física | Polvo cristalino |
| Cantidad | 1 kg |
| Notas del porcentaje del ensayo | Base seca |
| Fórmula lineal | (HOCH2CH2)2NC(CH2OH)3 |
| Envase | Frasco de plástico |
| Beilstein | 2205275 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 209.24 |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |
Safety and Handling
Product Identifier
- Bis-Tris, Ultrapure, Thermo Scientific
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: Bis(2-hydroxyethyl)aminotris(hydroxymethyl)methane