Learn More
Melford bis-TRIS
Código de producto. 30018127
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018127 500 g 500 g
30018125 100 g 100 g
30018126 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30018127 Proveedor Melford N.º de proveedor B75000500.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
El producto generalmente se envía dentro de las 24 horas. Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso alimentario o farmacológico.
Nombre de la sustancia: bis-(2-hidroxietil)aminotris(hidroximetil)metano, Número CAS: 6976-37-0, Fórmula molecular: C8H19NO5, Peso molecular:?209, Pureza química:? > 99%, Soluble en: Agua, Almacenar a:?Temperatura ambiente
Especificaciones
CAS 6976-37-0
Cantidad 500 g
Fórmula molecular C8H19NO5