Learn More
Thermo Scientific Chemicals BIS-TRIS, solución de tampón 0,2 M, pH 6,0
Código de producto. 15445009
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15445009 250 mL 250 ml
15435009 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15445009 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J62686.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    134.64€
    110.65€ / 250 ml
    Ahorro 23.99€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 6976-37-0 | C8H19NO5 | 209.242 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6976-37-0
Fórmula molecular C8H19NO5
Peso molecular (g/mol) 209.242
Número MDL MFCD00002853
Clave InChI OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 81462
ChEBI CHEBI:41250
Nombre IUPAC 2-[bis(2-hidroxietil)amino]-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
SMILES C(CO)N(CCO)C(CO)(CO)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BIS-TRIS
Color Incolora
Concentración 0.2 M
pH 6.0
Forma física Líquido
Cantidad 250 mL