Learn More
Cloruro de bis(trifenilfosforanilideno)amonio, TRC
Código de producto. 30332084
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30332084 5 g 5 g
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30332084 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB5887105G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Bis(triphenylphosphoranylidene)ammonium Chloride
CAS 21050-13-5
Fórmula molecular C36H30ClNP2
Cantidad 5 g
Sinónimo Triphenyl(P,P,P-triphenylphosphine imidato)-phosphorus Chloride, (T-4)-Triphenyl(P,P,P-triphenylphosphine imidato-N)-phosphorus Chloride, P,P,P-triphenyl-Phosphine Imide Phosphorus Complex
Fórmula InChI InChI=1S/C36H30NP2.ClH/c1-7-19-31(20-8-1)38(32-21-9-2-10-22-32,33-23-11-3-12-24-33)37-39(34-25-13-4-14-26-34,35-27-15-5-16-28-35)36-29-17-6-18-30-36;/h1-30H;1H/q+1;/p-1
SMILES C1(P(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)=[N+]=P(C4=CC=CC=C4)(C5=CC=CC=C5)C6=CC=CC=C6)=CC=CC=C1.[Cl-]
Nombre IUPAC Cloruro de 1,1,1-trifenil-N-(trifenil-15-fosfaneliden)-15-fosfaniminio
Peso molecular (g/mol) 574.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 573.15
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.