Learn More
Cloruro de amonio bis(trifenilfosforanilideno), 97 % (peso seco), <3 % de agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11393476
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11393476 5 g 5 g
11303486 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11393476 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14339.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 21050-13-5 | C36H30ClNP2 | 574.04 g/mol
Co-catalyst used with a chiral Cobalt-salen complex for the asymmetric addition of carbon dioxide to propylene oxide. Also used in the preparation of 5-Hydroxy-clethodim Sulfoxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El Co-catalizador utilizado con un complejo de cobalto-saleno quiral para la adición asimétrica de dióxido de carbono al óxido de propileno. También se utiliza en la preparación de 5-Hidroxi-cletodim sulfoxida.
Solubilidad
Moderadamente soluble en agua.
Notas
Almacenar en fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21050-13-5
Fórmula molecular C36H30ClNP2
Peso molecular (g/mol) 574.04
Número MDL MFCD00151523
Clave InChI LVRCYPYRKNAAMX-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 1,1,1-triphenyl-n-triphenylphosphoranylidene phosphoraniminium chloride, bis triphenylphosphoranylidene ammonium chloride, bis triphenylphosphoranylidene ammonium, triphenyl p,p,p-triphenylphosphine imidato-n phosphorus 1+ tetracarbonylcobaltate 1-, bis triphenylphosphine iminium chloride∼ppncl, ppn chloride, ppn cl, ksc491c1r, parent, triphenyl p,p,p-triphenylphosphine imidato phosphorus 1+ chloride
PubChem CID 3036656
Nombre IUPAC trifenil-[(trifenil-$l{5}-fossanilideno)amino]fosfomanio; cloruro
SMILES [Cl-].C1=CC=C(C=C1)P(=[N+]=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(triphenylphosphoranylidene)ammonium chloride
Punto de fusión 274°C to 276°C
Notas del porcentaje del ensayo (peso seco), <3 % de agua
Cantidad 5 g
Beilstein 4097979
Información de solubilidad Moderately soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 574.05
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Bis(triphenylphosphoranylidene)ammoniumchloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Bis(triphenylphosphoranylidene)ammoniumchloride