Learn More
Diacetato de bis(trifenilfosfina)paladio(II), TRC
Código de producto. 30333249
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30333249 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30333249 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB588708100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(triphenylphosphine)palladium(II) Diacetate
CAS 14588-08-0
Fórmula molecular C40H36O4P2Pd
Cantidad 100 mg
Sinónimo bis(acetato-kO)bis(triphenylphosphine)-Palladium, bis(acetato)bis(triphenylphosphine)-Palladium, bis(acetato-O)bis(triphenylphosphine)-Palladium, Bis(acetato)bis(triphenylphosphine)palladium, Bis(triphenylphosphine)diacetatopalladium, Bis(triphenylphosphine)palladium diacetate, Bis(triphenylphosphine)palladium(II) acetate, Diacetoxybis(triphenylphosphine)palladium
Fórmula InChI InChI=1S/2C18H15P.2C2H4O2.Pd/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;2*1-2(3)4;/h2*1-15H;2*1H3,(H,3,4);/q;;;;+2/p-2
SMILES [Pd+2].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
Nombre IUPAC paladio(2+);trifenilfosfano;diacetato
Peso molecular (g/mol) 749.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 748.1124