Learn More
Diacetato de bis(trifenilfosfina)paladio(II), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10511081 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10511081 5 g Frasco de vidrio 5 g
10092790 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10511081 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 209270050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14588-08-0 | C40H36O4P2Pd | 749.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14588-08-0
Fórmula molecular C40H36O4P2Pd
Peso molecular (g/mol) 749.09
Número MDL MFCD00010013
Clave InChI YOUIUHDWQIUKAO-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo bis triphenylphosphinepalladium acetate
PubChem CID 73357379
Nombre IUPAC paladio(2+); trifenilfosfanio; diacetato
SMILES CC(=O)O[Pd++]OC(C)=O.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(triphenylphosphine)palladium(II) diacetate
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 136.0°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 14% min. (Pd)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [(C6H5)3P]2Pd(O2CCH3)2
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 749.08
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo