Learn More
Cloruro de bis(trifenilfosfina)paladio(II), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10492061 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 g
25 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10492061 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
10333432 5 g Frasco de vidrio 5 g
10649263 25 g Frasco de vidrio 25 g
11944361 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10492061 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 299250025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.00€
    117.65€ / 2.5 g
    Ahorro 20.35€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 13965-03-2 | C36H30Cl2P2Pd | 701.90 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13965-03-2
Fórmula molecular C36H30Cl2P2Pd
Peso molecular (g/mol) 701.90
Número MDL MFCD00009593
Clave InChI YNHIGQDRGKUECZ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo bis triphenylphosphine palladium ii dichloride, bis triphenylphosphine palladium ii chloride, dichlorobis triphenylphosphine palladium, bis triphenylphosphine palladium chloride, bis triphenylphosphine palladiuml ii dichloride, palladium 2+ ; triphenylphosphane; dichloride, trans-dichlorobis triphenylphosphine palladium ii 1g
PubChem CID 131664180
Nombre IUPAC etano;metano;paladio(2+);trifenilfosfano;dicloruro
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pd++].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride
Punto de fusión 260°C
Color Incolora
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 14.8 to 15.5% (Pd)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [(C6H5)3P]2PdCl2
Cantidad 2.5 g
Fieser 06,59; 07,95; 08,151; 17,111
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 701.89
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Hazard Statement
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H413-Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.