Learn More
Cloruro de bis(trifenilfosfina)paladio(II), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10333432 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 g
25 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10333432 5 g Frasco de vidrio 5 g
10492061 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
10649263 25 g Frasco de vidrio 25 g
11944361 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10333432 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 299250050
 Artículo restringido
En stock
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 13965-03-2 | C36H30Cl2P2Pd | 701.90 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13965-03-2
Fórmula molecular C36H30Cl2P2Pd
Peso molecular (g/mol) 701.90
Número MDL MFCD00009593
Clave InChI YNHIGQDRGKUECZ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo bis triphenylphosphine palladium ii dichloride, bis triphenylphosphine palladium ii chloride, dichlorobis triphenylphosphine palladium, bis triphenylphosphine palladium chloride, bis triphenylphosphine palladiuml ii dichloride, palladium 2+ ; triphenylphosphane; dichloride, trans-dichlorobis triphenylphosphine palladium ii 1g
PubChem CID 131664180
Nombre IUPAC etano;metano;paladio(2+);trifenilfosfano;dicloruro
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pd++].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride
Punto de fusión 260°C
Color Incolora
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 14.8 to 15.5% (Pd)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [(C6H5)3P]2PdCl2
Cantidad 5 g
Fieser 06,59; 07,95; 08,151; 17,111
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 701.89
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride
Signalord
  • Atención
Farekategori
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Faresætning
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H413-Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Sikkerhedssætning
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.