Learn More
Dicloruro de bis(trifenilfosfina)níquel(II), TRC
Código de producto. 30331542
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30331542 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30331542 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB58870010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(triphenylphosphine)nickel(II) Dichloride
CAS 14264-16-5
Fórmula molecular 2 C18 H15 P . Cl2 Ni
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/2C18H15P.2ClH.Ni/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h2*1-15H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
SMILES Cl[Ni]Cl.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
Nombre IUPAC dicloroníquel;trifenilfosfano
Peso molecular (g/mol) 654.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 652.0553