Learn More
Cloruro de bis(trifenilfosfina)níquel(II), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsDescription
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Bis(triphenylphosphine)nickel(II)chloride |
| Nombre de nota | 98% |
| Punto de fusión | >300.0°C |
| Color | Gris a verde |
| Análisis elemental | 97.5% min. |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | [(C6H5)3P]2NiCl2 |
| Cantidad | 50 g |
| Show More |