Learn More
Cloruro de bis(trifenilfosfina)níquel(II), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10296700 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10296700 10 g Frasco de vidrio 10 g
10723221 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10296700 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 217500100
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 14264-16-5 | C36H30Cl2NiP2 | 654.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14264-16-5
Fórmula molecular C36H30Cl2NiP2
Peso molecular (g/mol) 654.18
Número MDL MFCD00009592 MFCD00003043 MFCD20489348
Clave InChI VHQPRJDILRYZBG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo bis triphenylphosphine dichloronickel ii
PubChem CID 131664342
Nombre IUPAC níquel(2+); trifenilfosfano; diclorhidrato
SMILES Cl[Ni++]Cl.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(triphenylphosphine)nickel(II)chloride
Nombre de nota 98%
Punto de fusión >300.0°C
Color Gris a verde
Análisis elemental 97.5% min.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [(C6H5)3P]2NiCl2
Cantidad 10 g
Fieser 02,110; 09,147; 11,165; 16,118
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 654.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales o polvo