Learn More
Bis(trifenilfosfina)dicarbonilníquel, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11333638
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11333638 50 g 50 g
11323638 2.5 g 2.50 g
11313638 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11333638 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039242.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 13007-90-4 | C38H30NiO2P2 | 639.30 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13007-90-4
Fórmula molecular C38H30NiO2P2
Peso molecular (g/mol) 639.30
Número MDL MFCD00009591
Clave InChI SLFKPACCQUVAPG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis triphenylphosphine dicarbonylnickel
PubChem CID 22836333
Nombre IUPAC monóxido de carbono; níquel; trifenilfosfanio
SMILES [Ni].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Bis(triphenylphosphine)dicarbonylnickel
Punto de fusión 210°C to 215°C (decomposition)
Cantidad 50 g
Número UN UN3466
Índice Merck 14,1304
Formula Weight (peso de la fórmula) 639.29
Porcentaje de pureza 98%
Forma física cristalino/a/s
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.