Learn More
Bis(trifenilfosfina)dicarbonilníquel, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11323638
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11323638 2.5 g 2.50 g
11313638 10 g 10 g
11333638 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11323638 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039242.27
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13007-90-4 | C38H30NiO2P2 | 639.30 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13007-90-4
Fórmula molecular C38H30NiO2P2
Peso molecular (g/mol) 639.30
Número MDL MFCD00009591
Clave InChI SLFKPACCQUVAPG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis triphenylphosphine dicarbonylnickel
PubChem CID 22836333
Nombre IUPAC monóxido de carbono; níquel; trifenilfosfanio
SMILES [Ni].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(triphenylphosphine)dicarbonylnickel
Punto de fusión 210°C to 215°C (decomposition)
Cantidad 2.5 g
Número UN UN3466
Índice Merck 14,1304
Formula Weight (peso de la fórmula) 639.29
Porcentaje de pureza 98%
Forma física cristalino/a/s