Learn More
Borohidruro de bis(trifenilfosfina) de cobre(i), Thermo Scientific™
Código de producto. 11441940
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11441940 100 g 100 g
11421940 5 g 5 g
11431940 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11441940 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13730.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16903-61-0
Fórmula molecular C36H34BCuP2
Peso molecular (g/mol) 602.97
Número MDL MFCD00013219
Clave InChI YVXRFTLDBYUBGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis triphenylphosphine copper tetrahydroborate, bis triphenylphosphine copper i borohydride, bis-triphenylphosphino-cuprous borohydride, tetrahydridoboratobis triphenylphosphine copper i, bis triphenylphosphine copper i tetrahydridoborate, bis triphenylphosphine copper tetrahydroborate,? pph3 2cubh4
PubChem CID 10908163
Nombre IUPAC boro(1-); cobre(1+); trifenilfosfano
SMILES [BH4-].[Cu+].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(triphenylphosphine)copper(I) borohydride
Punto de fusión ∼175°C (decomposition)
Fórmula lineal [(C6H5)3P]2CuBH4
Cantidad 100 g
Número UN UN2813
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 602.97