Learn More
Bis(trimethylstannyl)acetylene, 95%, ACROS Organics™
Código de producto. 10506353 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
5g; frasco de vidrio
Código de producto.
10506353 5g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10506353 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 380040050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(trimethylstannyl)acetylene
CAS 2117-50-2
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C8H18Sn2
Fórmula lineal (CH3)3SnCidentical toCSn(CH3)3
Número MDL MFCD01073798
Cantidad 5 g
Sinónimo bis trimethylstannyl acetylene, ethynylenebis trimethylstannane, bis trimethyltin acetylene, 1,2-bis trimethylstannyl ethyne, trimethyl 2-trimethylstannylethynyl stannane, ethyne-1,2-diylbis trimethylstannane, acmc-20allr, ethynylenebis trimethyl tin, bis trimethyltin iv acetylene
Clave InChI CDIFRACRLLNHOO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Sn](C)(C)C#C[Sn](C)(C)C
Nombre IUPAC trimethyl[2-(trimethylstannyl)ethynyl]stannane
Peso molecular (g/mol) 351.65
PubChem CID 75031
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.65
Porcentaje de pureza ≥94.0%
Forma física Crystalline Powder