Learn More
Bis(trimetilsilil)sulfuro, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11925851 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11925851 25 g Frasco de vidrio 25 g
10252662 1 g Frasco de vidrio 1 g
10354352 5 g Frasco de vidrio 5 g
3 options
Código de producto. 11925851
Marca: Thermo Scientific Acros 367370250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3385-94-2 | C6H18SSi2 | 178.45 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3385-94-2
Fórmula molecular C6H18SSi2
Peso molecular (g/mol) 178.45
Número MDL MFCD00014851
Clave InChI RLECCBFNWDXKPK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis trimethylsilyl sulfide, hexamethyldisilthiane, hexamethyldisilathiane, disilathiane, hexamethyl, 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilathiane, disilthiane, hexamethyl, disilathiane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl, thiobis trimethylsilane, acmc-1ckj8
PubChem CID 76920
Nombre IUPAC trimetil(trimetilsililsulfanil)silano
SMILES C[Si](C)(C)S[Si](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(trimethylsilyl)sulfide
Nombre de nota 95%
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9500g/mL
Punto de ebullición 163.0°C (170.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 26°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal S(Si(CH3)3)2
Índice de refracción 1.4555 to 1.4585
Cantidad 25 g
Gravedad específica 0.95
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in toluene,ethers,hydrocarbons
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.45
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Bis(trimethylsilyl)sulfide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Bis(trimethylsilyl)sulfide