Learn More
Bis(trimetilsilil)sulfuro, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10252662 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10252662 1 g Frasco de vidrio 1 g
10354352 5 g Frasco de vidrio 5 g
11925851 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10252662 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 367370010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3385-94-2 | C6H18SSi2 | 178.45 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3385-94-2
Fórmula molecular C6H18SSi2
Peso molecular (g/mol) 178.45
Número MDL MFCD00014851
Clave InChI RLECCBFNWDXKPK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis trimethylsilyl sulfide, hexamethyldisilthiane, hexamethyldisilathiane, disilathiane, hexamethyl, 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilathiane, disilthiane, hexamethyl, disilathiane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl, thiobis trimethylsilane, acmc-1ckj8
PubChem CID 76920
Nombre IUPAC trimetil(trimetilsililsulfanil)silano
SMILES C[Si](C)(C)S[Si](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(trimethylsilyl)sulfide
Nombre de nota 95%
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9500g/mL
Punto de ebullición 163.0°C (170.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 26°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal S(Si(CH3)3)2
Índice de refracción 1.4555 to 1.4585
Cantidad 1 g
Gravedad específica 0.95
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in toluene,ethers,hydrocarbons
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.45
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido