Learn More
Bis(trimetilsilil)metano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11437587
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11437587 5 g 5 g
11427587 1 g 1 g
11447587 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11437587 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15662.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2117-28-4 | C7H20Si2 | 160.41 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2117-28-4
Fórmula molecular C7H20Si2
Peso molecular (g/mol) 160.41
Número MDL MFCD00008275
Clave InChI GYIODRUWWNNGPI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis trimethylsilyl methane, methylenebis trimethylsilane, silane, methylenebis trimethyl, trimethyl trimethylsilylmethyl silane, trimethyl trimethylsilyl methyl silane, 2,4-disilapentane, 2,2,4,4-tetramethyl, silane, 1,1'-methylenebis 1,1,1-trimethyl
PubChem CID 75029
Nombre IUPAC trimetil(trimetilsililmetil)silano
SMILES C[Si](C)(C)C[Si](C)(C)C
Especificaciones
Punto de ebullición 132°C to 133°C
Nombre del producto químico o material Bis(trimethylsilyl)methane
Punto de fusión -71°C
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Beilstein 1734530
Temperatura de inflamación 12°C (53°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.41
Porcentaje de pureza 98%
Índice de refracción 1.417
Densidad 0.75