Learn More
Malonato de bis(trimetilsililo), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10299793 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10299793 10 g Frasco de vidrio 10 g
10006293 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10299793 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 313300100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18457-04-0 | C9H20O4Si2 | 248.43 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18457-04-0
Fórmula molecular C9H20O4Si2
Peso molecular (g/mol) 248.43
Número MDL MFCD00009631
Clave InChI ATCKJLDGNXGLAO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis trimethylsilyl malonate, malonic acid bis trimethylsilyl ester, propanedioic acid, bis trimethylsilyl ester, malonic acid, bis trimethylsilyl ester, malonic acid ditms, malonic acid 2tms, malonic acid, bis-tms, bis trimethylsilyl malonat, malonic acid bis-tms, acmc-1c3vy
PubChem CID 87656
Nombre IUPAC propanodioato de bis(trimetilsililo)
SMILES C[Si](C)(C)OC(=O)CC(=O)O[Si](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(trimethylsilyl) malonate
Color Incoloro a paja
Densidad 0.9720g/mL
Punto de ebullición 63°C to 66°C (1.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 23°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3SiOC(O)CH2C(O)OSi(CH3)3
Índice de refracción 1.4150 to 1.417
Cantidad 10 g
Gravedad específica 0.972
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.43
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido