Learn More
Bis(trimetilsililo)carbodiimida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Bis(trimethylsilyl)carbodiimide |
| Punto de fusión | -23°C |
| Color | Beige a amarillo o blanco |
| Densidad | 0.8210g/mL |
| Punto de ebullición | 164°C |
| Temperatura de inflamación | 42°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Índice de refracción | 1.4330 to 1.435 |
| Show More |