Learn More
Bis(trimetilsililo)carbodiimida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10527323 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10527323 5 g Frasco de vidrio 5 g
10006862 1 g Frasco de vidrio 1 GR
10736573 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10527323 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 375130050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1000-70-0 | C7H18N2Si2 | 186.4 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acoplamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1000-70-0
Fórmula molecular C7H18N2Si2
Peso molecular (g/mol) 186.4
Número MDL MFCD00051538
Clave InChI KSVMTHKYDGMXFJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis trimethylsilyl carbodiimide, carbodiimide, bis trimethylsilyl, n,n'-methanediylidenebis 1,1,1-trimethylsilanamine, silanamine, n,n'-methanetetraylbis 1,1,1-trimethyl, 1,3-bis trimethylsilyl carbodiimide, n,n'-bis trimethylsilyl carbodiimide, n,n'-methane tetraylbis 1,1,1-trimethylsilanamine, carbodiimide, bis trimethylsilyl-7ci,8ci, n,n'-methanetetraylbis 1,1,1-trimethylsilylamine
PubChem CID 70473
Nombre IUPAC N,N'-bis(trimetilsililo)metanodiimina
SMILES C[Si](C)(C)N=C=N[Si](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(trimethylsilyl)carbodiimide
Punto de fusión -23°C
Color Beige a amarillo o blanco
Densidad 0.8210g/mL
Punto de ebullición 164°C
Temperatura de inflamación 42°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4330 to 1.435
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.821
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.4
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino, cristales o trozos