Learn More
Bis(trimetilsilil)carbodiimida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | Bis (trimethylsilyl)carbodiimide |
| Punto de fusión | -23°C |
| Densidad | 0.823 |
| Punto de ebullición | 163°C to 164°C |
| Temperatura de inflamación | 42°C (107°F) |
| Olor | Mild |
| Fórmula lineal | (CH3)3SiN=C=NSi(CH3)3 |
| Índice de refracción | 1.434 |
| Cantidad | 25 g |
| Número UN | UN1993 |
| Afficher plus |