Learn More
Bis(trimetilsilil)carbodiimida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449153
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11449153 5 g 5 g
11439153 1 g 1 g
11459153 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11449153 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11670.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1000-70-0 | C7H18N2Si2 | 186.405 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1000-70-0
Fórmula molecular C7H18N2Si2
Peso molecular (g/mol) 186.405
Número MDL MFCD00051538
Clave InChI KSVMTHKYDGMXFJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis trimethylsilyl carbodiimide, carbodiimide, bis trimethylsilyl, n,n'-methanediylidenebis 1,1,1-trimethylsilanamine, silanamine, n,n'-methanetetraylbis 1,1,1-trimethyl, 1,3-bis trimethylsilyl carbodiimide, n,n'-bis trimethylsilyl carbodiimide, n,n'-methane tetraylbis 1,1,1-trimethylsilanamine, carbodiimide, bis trimethylsilyl-7ci,8ci, n,n'-methanetetraylbis 1,1,1-trimethylsilylamine
PubChem CID 70473
Nombre IUPAC N,N'-bis(trimetilsililo)metanodiimina
SMILES C[Si](C)(C)N=C=N[Si](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis (trimethylsilyl)carbodiimide
Punto de fusión -23°C
Densidad 0.823
Punto de ebullición 163°C to 164°C
Temperatura de inflamación 42°C (107°F)
Olor Mild
Fórmula lineal (CH3)3SiN=C=NSi(CH3)3
Índice de refracción 1.434
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Beilstein 2042082
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.41
Porcentaje de pureza 97%