Learn More
Bis(trimetilsilil)acetileno, TRC
Código de producto. 30337879
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30337879 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30337879 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB58868025G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(trimethylsilyl)acetylene
CAS 14630-40-1
Fórmula molecular C8H18Si2
Cantidad 25 g
Sinónimo 1,1'-(1,2-Ethynediyl)bis[1,1,1-trimethylsilane, 2,2,5,5-Tetramethyl-2,5-disilahex-3-yne, 1,2-Ethynediylbis[trimethylsilane], 1,2-Bis(trimethylsilanyl)ethyne, 1,2-Bis(trimethylsilyl)acetylene, 1,2-Bis(trimethylsilyl)ethyne, Bis(trimethylsilyl)ethyne
Fórmula InChI InChI=1S/C8H18Si2/c1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h1-6H3
SMILES C[Si](C)(C)C#C[Si](C)(C)C
Nombre IUPAC trimetil(2-trimetilsililetil)silano
Peso molecular (g/mol) 170.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.0947