Learn More
Bis(trimetilsilil)acetileno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11453974
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11453974 50 g 50 g
11443974 10 g 10 g
11463974 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11453974 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11960.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 14630-40-1 | C8H18Si2 | 170.402 g/mol
BTMSA is used as starting reagent in the synthesis of functionalized 4-R-1,2-bis(trimethylsilyl)benzenes. It is also used in the synthesis of (+)-brasilenyne2 and (β-diketanato)Ag(BTMSA). Bis(trimethylsilyl)acetylene is a ligand that binds to a central metal ion (e.g. Titanium) to create a coordination complex. One of its complexes, Permethyltitanocene-bis(trimethylsilyl)acetylene, is a catalyst for the head-to-tail dimerization of 1-alkynes (e.g. 3-Penten-1-yne [P227430]).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El BTMSA se utiliza como reactivo de partida en la síntesis de 4-R-1,2-bis(trimetilsilil)benzenos funcionales. También se usa en la síntesis de (+)-brasilenino2 y (β-diketanato)Ag(BTMSA). El bis(trimetilsilil)acetileno es un ligando capaz de unirse a un ion metálico central (por ejemplo, el titanio) para crear un complejo de coordinación. Uno de sus complejos, el permetiltitanoceno-bis(trimetilsilil)acetileno, es un catalizador para la dimerización cabeza-cola de 1-alquinos (por ejemplo, 3-penten-1-ino [P227430]).
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua. Soluble en cloroformo y metanol.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. No almacenar con ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14630-40-1
Fórmula molecular C8H18Si2
Peso molecular (g/mol) 170.402
Número MDL MFCD00008276
Clave InChI ZDWYFWIBTZJGOR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis trimethylsilyl acetylene, silane, 1,2-ethynediylbis trimethyl, 1,2-bis trimethylsilyl ethyne, btmsa, 1,2-bis-trimethylsilanyl-ethyne, ethyne-1,2-diylbis trimethylsilane, 2,5-disilahex-3-yne, 2,2,5,5-tetramethyl, trimethyl 2-trimethylsilyl ethynyl silane, silane, 1,1'-1,2-ethynediyl bis 1,1,1-trimethyl
PubChem CID 84564
Nombre IUPAC trimetil(2-trimetilsililetil)silano
SMILES C[Si](C)(C)C#C[Si](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis (trimethylsilyl)acetylene
Punto de fusión 20°C to 24°C
Densidad 0.77
Punto de ebullición 134°C to 136°C
Temperatura de inflamación 2°C (35°F)
Fórmula lineal (CH3)3SiC≡CSi(CH3)3
Índice de refracción 1.427
Cantidad 50 g
Número UN UN1993
Beilstein 906870
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in Chloroform and Methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.4
Porcentaje de pureza 99%