Learn More
Bis(trimetilsilil)acetileno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10206050 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10206050 10 g Frasco de vidrio 10 g
10327270 50 g Frasco de vidrio 50 g
15119223 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10206050 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 182010100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14630-40-1 | C8H18Si2 | 170.41 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14630-40-1
Fórmula molecular C8H18Si2
Peso molecular (g/mol) 170.41
Número MDL MFCD00008276
Clave InChI ZDWYFWIBTZJGOR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis trimethylsilyl acetylene, silane, 1,2-ethynediylbis trimethyl, 1,2-bis trimethylsilyl ethyne, btmsa, 1,2-bis-trimethylsilanyl-ethyne, ethyne-1,2-diylbis trimethylsilane, 2,5-disilahex-3-yne, 2,2,5,5-tetramethyl, trimethyl 2-trimethylsilyl ethynyl silane, silane, 1,1'-1,2-ethynediyl bis 1,1,1-trimethyl
PubChem CID 84564
Nombre IUPAC trimetil(2-trimetilsililetil)silano
SMILES C[Si](C)(C)C#C[Si](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(trimethylsilyl)acetylene
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 21.0°C to 24.0°C
Color Incolora
Densidad 0.7500g/mL
Punto de ebullición 136.0°C to 137.0°C
Temperatura de inflamación 2°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3SiC=CSi(CH3)3
Índice de refracción 1.4260 to 1.4280
Cantidad 10 g
Fieser 05,44; 13,97
Gravedad específica 0.75
Información de solubilidad Solubility in water: may decompose
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.41
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido después derretirse
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Bis(trimethylsilyl)acetylene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.