Learn More
[Bis(trifluoroacetoxi)yodo]benceno, TRC
Código de producto. 30336156
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30336156 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30336156 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB5866005G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [Bis(trifluoroacetoxy)iodo]benzene
CAS 2712-78-9
Fórmula molecular C10H5F6IO4
Cantidad 5 g
Sinónimo BTIB, Bis(trifluoroacetato)(phenyl)iodine, Bis(trifluoroacetato)phenyl iodide, Bis(trifluoroacetoxy)iodobenzene, Bis(trifluoroacetoxy)iodobenzne, I,I-Bis(trifluoroacetoxy)iodobenzene, Iodobenzene bis(trifluoroacetate), Iodobenzene di(trifluoroacetate), PIFA, Phenylbis(trifluoroacetato-kO)iodine, Phenylbis(trifluoroacetyloxy)iodine, Phenyliodine bis(trifluoroacetate), Phenyliodine(III) bis(trifluoroacetate), Phenyliodoso bis(trifluoroacetate)
Fórmula InChI InChI=1S/C10H5F6IO4/c11-9(12,13)7(18)20-17(6-4-2-1-3-5-6)21-8(19)10(14,15)16/h1-5H
SMILES FC(F)(F)C(=O)OI(OC(=O)C(F)(F)F)c1ccccc1
Nombre IUPAC [fenil-(2,2,2-trifluoroacetil)oxi-λ ^{3}-yodanil] 2,2,2-trifluoroacetato
Peso molecular (g/mol) 430.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 429.9137