Learn More
[Bis(trifluoroacetoxi)yodo]benceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10303912 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10303912 10 g Frasco de vidrio 10 g
10139181 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10303912 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 213670100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2712-78-9 | C10H5F6IO4 | 430.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2712-78-9
Fórmula molecular C10H5F6IO4
Peso molecular (g/mol) 430.03
Número MDL MFCD00009672
Clave InChI PEZNEXFPRSOYPL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis trifluoroacetoxy iodo benzene, pifa, unii-659sfv27xs, bis-trifluoroacetoxyiodobenzene, phenylbis trifluoroacetato-o iodine, bis i,i-trifluoroacetoxy iodobenzene, iodine, phenylbis trifluoroacetato-o, bis trifluoracetoxy-iodobenzene, bis trifluoroacetoxy phenyl iodane
PubChem CID 102317
Nombre IUPAC [fenil-(2,2,2-trifluoroacetil)oxi-$l^{3}-yodanilo] 2,2,2-trifluoroacetato
SMILES C1=CC=C(C=C1)I(OC(=O)C(F)(F)F)OC(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [Bis(trifluoroacetoxy)iodo]benzene
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 121°C to 125°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Iodometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CF3CO2)2IC6H5
Cantidad 10 g
Fieser 09,54
Índice Merck 15, 7406
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in organic solvent
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.03
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • [Bis(trifluoroacetoxy)iodo]benzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.